5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302362-1G
PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA
112
CHF
APOSPC302362-1G
APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃ MW: 253,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660296 CAS-Nummer: 886502-86-9 |