4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 166 CHF
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Melting Pt: 50…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832301
CAS-Nummer: 1000555-32-7