4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC302346-1G
PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA
216
CHF
APOSPC302346-1G
APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₉H₉F₃O₃ MW: 221,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398472 CAS-Nummer: 853771-91-2 |