4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 142 CHF
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687190
CAS-Nummer: 1241828-99-8
UN: 3267
ADR: 8,III