4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC302339-1G PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA 216 CHF
APOSPC302339-1G APOSPC302339-5G
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687174
CAS-Nummer: 1242252-68-1