4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 216 CHF
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687189
CAS-Nummer: 1323966-38-6
UN: 3265
ADR: 8,III