4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 140 CHF
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258691
CAS-Nummer: 1017779-38-2
UN: 3265
ADR: 8,II