4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 52.2 CHF
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056137
CAS-Nummer: 2713-74-8