4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
PC302327-1G
PC302327-5G
APOSPC302327-1GEA
158
CHF
APOSPC302327-1G
APOSPC302327-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₉H₇Cl₂FO₂ MW: 237,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687216 CAS-Nummer: 1323966-42-2 |