4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 114 CHF
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687181
CAS-Nummer: 1323966-21-7