4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 112 CHF
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687205
CAS-Nummer: 1323966-24-0
UN: 3261
ADR: 8,III