4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 43.6 CHF
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393772
CAS-Nummer: 1261442-48-1