4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
PC302318-1G
PC302318-5G
PC302318-10G
APOSPC302318-1GEA
105
CHF
APOSPC302318-1G
APOSPC302318-5G
APOSPC302318-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₂O MW: 279,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201021 CAS-Nummer: 1373921-06-2 |