3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride
PC302309-1G PC302309-5G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 52.2 CHF
APOSPC302309-1G APOSPC302309-5G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,137 g/mol
Melting Pt: 74…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025418
CAS-Nummer: 349-56-4