3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302306-1G PC302306-5G
APOSPC302306-1GEA 191 CHF
APOSPC302306-1G APOSPC302306-5G
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185679
CAS-Nummer: 1214328-36-5