3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 470 CHF
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783229
CAS-Nummer: 1353000-19-7
UN: 3259
ADR: 8,III