3-Ethoxy-2,6-difluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302296-5G
PC302296-10G
PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA
101
CHF
APOSPC302296-5G
APOSPC302296-10G
APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorbenzoesäure 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519368 CAS-Nummer: 651734-62-2 |