3-Chlor-5-fluor-4-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302293-1G
PC302293-5G
PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA
163
CHF
APOSPC302293-1G
APOSPC302293-5G
APOSPC302293-10G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxyphenol 97%
3-Chlor-5-fluor-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆ClFO₂ Melting Pt: 62…65 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832264 CAS-Nummer: 1017777-55-7 |