3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302286-1G
PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA
140
CHF
APOSPC302286-1G
APOSPC302286-5G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06212980 CAS-Nummer: 771581-60-3 UN: 2735 ADR: 8,III |