3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302282-1G
PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA
174
CHF
APOSPC302282-1G
APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇BrF₃NO MW: 270,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519380 CAS-Nummer: 1092461-37-4 UN: 2735 ADR: 8,III |