2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 26.2 CHF
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O
Melting Pt: 45…48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832280
CAS-Nummer: 934180-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III