2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302254-1G PC302254-5G PC302254-10G PC302254-25G PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA 122 CHF
APOSPC302254-1G APOSPC302254-5G APOSPC302254-10G APOSPC302254-25G APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519321
CAS-Nummer: 1092460-75-7