2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Gefahr
PC302251-1G PC302251-5G PC302251-10G
APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213016
CAS-Nummer: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8,III