2'-Fluor-4',6'-bis(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302241-1G
PC302241-5G
PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA
105
CHF
APOSPC302241-1G
APOSPC302241-5G
APOSPC302241-10G
2'-Fluor-4',6'-bis(trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-Fluor-4',6'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₅F₇O MW: 274.13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258676 CAS-Nummer: 1017778-58-3 |