2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G
PC302229-5G
PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA
418
CHF
APOSPC302229-1G
APOSPC302229-5G
APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel:
C₇H₄ClF₅O₂S MW: 282,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22988931 CAS-Nummer: 1431329-70-2 |