2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302220-1G
PC302220-5G
PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA
163
CHF
APOSPC302220-1G
APOSPC302220-5G
APOSPC302220-10G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃N Melting Pt: 43…45 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832277 CAS-Nummer: 1017777-92-2 |