4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 603 CHF
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin 95%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212984
CAS-Nummer: 743408-04-0
UN: 2735
ADR: 8 III