3,5-Dimethyl-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 85.4 CHF
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoranilin 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoranilin
Formel: C₈H₁₀FN
Melting Pt: 30…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832247
CAS-Nummer: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III