(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G
PC302198-5G
PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA
45.3
CHF
APOSPC302198-1G
APOSPC302198-5G
APOSPC302198-10G
(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Melting Pt: 125…127 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115851 CAS-Nummer: 886496-99-7 |