(3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302195-1G
PC302195-5G
PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA
145
CHF
APOSPC302195-1G
APOSPC302195-5G
APOSPC302195-10G
(3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1000568-54-6 |