3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 151 CHF
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄ClF₄N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519322
CAS-Nummer: 126538-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III