3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 486 CHF
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesäure 98%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Melting Pt: 150…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025382
CAS-Nummer: 916420-62-7