3,6-Dichlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 479 CHF
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193,01 g/mol
Melting Pt: 60…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025381
CAS-Nummer: 916420-61-6