3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 69.6 CHF
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116052
CAS-Nummer: 134672-70-1