2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G
PC302159-5G
PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA
379
CHF
APOSPC302159-25G
APOSPC302159-5G
APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₆F₆O MW: 256,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116044 CAS-Nummer: 545410-47-7 |