2,3-Difluor-4-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 112 CHF
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzonitril 98%
2,3-Difluor-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Melting Pt: 43…45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660243
CAS-Nummer: 508203-48-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III