4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 105 CHF
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201053
CAS-Nummer: 1373920-79-6