4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 83.6 CHF
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393813
CAS-Nummer: 1261779-42-3