4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 83.6 CHF
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393778
CAS-Nummer: 1261791-05-2