4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302100-1G
PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA
140
CHF
APOSPC302100-1G
APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660190 CAS-Nummer: 886497-93-4 |