2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 83.6 CHF
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesäure 97%
2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
Formel: C₉H₇F₃O₃
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660225
CAS-Nummer: 886499-94-1