3-Fluor-5-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 101 CHF
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluor-5-methylbenzylamin 98%
3-Fluor-5-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213636
CAS-Nummer: 771573-02-5