3-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302092-1G
PC302092-5G
PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA
81.9
CHF
APOSPC302092-1G
APOSPC302092-5G
APOSPC302092-10G
3-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
3-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06213676 CAS-Nummer: 771573-36-5 UN: 1760 ADR: 8 III |