2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G
PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA
262
CHF
APOSPC302090-1G
APOSPC302090-5G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅ClF₃N MW: 219.59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09924313 CAS-Nummer: 1000530-58-4 UN: 3276 ADR: 6.1 III |