3,5-Difluor-4-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302085-1G
PC302085-5G
PC302085-10G
APOSPC302085-1GEA
216
CHF
APOSPC302085-1G
APOSPC302085-5G
APOSPC302085-10G
3,5-Difluor-4-methoxybenzylamin 98%
3,5-Difluor-4-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115915 CAS-Nummer: 105969-16-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |