3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302084-1G PC302084-5G PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA 187 CHF
APOSPC302084-1G APOSPC302084-5G APOSPC302084-10G
3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660178
CAS-Nummer: 886502-00-7