2-Fluor-4-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302075-1G
PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA
314
CHF
APOSPC302075-1G
APOSPC302075-5G
2-Fluor-4-methylbenzylamin 98%
2-Fluor-4-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06213635 CAS-Nummer: 771573-01-4 UN: 2735 ADR: 8,III |