4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302060-1G
PC302060-5G
PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA
73.1
CHF
APOSPC302060-1G
APOSPC302060-5G
APOSPC302060-25G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660247 CAS-Nummer: 886500-85-2 |