(4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302058-1G
PC302058-5G
PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA
112
CHF
APOSPC302058-1G
APOSPC302058-5G
APOSPC302058-10G
(4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115842 CAS-Nummer: 601513-31-9 |