3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 122 CHF
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832330
CAS-Nummer: 1017778-52-7